Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 μL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 202,00 |
5 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.620,00 |
10 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 2.400,00 |
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
200-664-3
NACRES:
NA.32
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥90.0% (HPCE)
form
liquid
mol wt
78.13 g/mol
greener alternative product characteristics
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
color
red to very dark red
bp
189 °C/1,013 hPa
mp
18.4 °C
solubility
DMSO: soluble
density
1.104 g/cm3 at 20 °C
fluorescence
λex 520 nm; λem 554 nm in TE buffer; DNA
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product was Designed for Safer Chemistry
Application
Nancy-520 ist ein Fluoreszenzfarbstoff für dsDNA in Agarose-Elektrophoresegelen. Es zeichet sich durch eine höhere Empfindlichkeit als Ethidiumbromid und einen einfachen, raschen und robusten Färbevorgang aus. Geliefert wird es als 5000x Stammlösung (500 μl), die für 50 Agarosegele ausreicht. Die Nachweisgrenze beträgt 0.5 ng/Bande für dsDNA.
Außerdem kann Nancy-520 für die Bestimmung der Konzentration von dsDNA in Lösungen benutzt werden. Der lineare Bereich liegt bei 0 - 2 μg DNA/ml.
Außerdem kann Nancy-520 für die Bestimmung der Konzentration von dsDNA in Lösungen benutzt werden. Der lineare Bereich liegt bei 0 - 2 μg DNA/ml.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| fluorescence λex 520 nm; λem 554 nm in TE buffer; DNA | fluorescence - | fluorescence - | fluorescence - |
| color red to very dark red | color - | color - | color - |
| form liquid | form dispersion | form powder | form liquid |
| solubility DMSO: soluble | solubility - | solubility - | solubility - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100, 500 |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
188.6 °F - closed cup - Solvent
flash_point_c
87 °C - closed cup - Solvent
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?