Fortfahren mit
P4864
Propidiumjodid -Lösung
≥94% purity, solution (1.0 mg/ml in water)
Synonym(e):
3,8-Diamino-5-(3-diethylaminopropyl)-6-phenylphenanthridinium-iodid-methiodid, 3,8-Diamino-5-[3-(diethylmethylammonio)-propyl]-6-phenylphenanthridinium-diiodid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 149,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H34I2N4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
668.39
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3843838
€ 149,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Propidiumjodid -Lösung,
assay
≥94%
Quality Segment
form
liquid
technique(s)
titration: suitable
color
faint orange to very dark orange, and Faint Red to Very Dark Red and Faint Purple to Very Dark Purple and Orange-Red and Red-Orange
solubility
water: 1 mg/mL
εmax
5400-6400 at 491-495 nm in phosphate buffer
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[I-].[I-].CC[N+](C)(CC)CCC[n+]1c(-c2ccccc2)c3cc(N)ccc3c4ccc(N)cc14
InChI
1S/C27H33N4.2HI/c1-4-31(3,5-2)17-9-16-30-26-19-22(29)13-15-24(26)23-14-12-21(28)18-25(23)27(30)20-10-7-6-8-11-20;;/h6-8,10-15,18-19,29H,4-5,9,16-17,28H2,1-3H3;2*1H/q+1;;/p-1
InChI key
XJMOSONTPMZWPB-UHFFFAOYSA-M
General description
Propidiumiodid-Lösung dient zur Beurteilung des neuronalen Zelltods.
Application
Propidiumiodid-Lösung wird für folgende Anwendungen eingesetzt:
  • DNA-Färbung
  • Färbungsbasierte Viabilitätsbestimmung zur Untersuchung der Viabilität von Inselzellen
  • Visualisierung von F-Aktinen und Kernen in Schichten mesenchymaler Stammzellen
Membran durchdringungsunfähiger Phenanthridinium-Interkalatorfarbstoff der durch Quecksilber-oder Xenon-Bogenlampen oder Argon-Ionen-Laser angeregt wird. Geeignet für den Einsatz in der Fluoreszenzmikroskopie, konfokalen Laser-Scanning-Mikroskope , Durchflusszytometrie und Fluorometrie. Für nukleare Gegenfärbung.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
537060P4170537059
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
color
faint orange to very dark orange, and Faint Red to Very Dark Red and Faint Purple to Very Dark Purple and Orange-Red and Red-Orange
color
-
color
-
color
dark red
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
solubility
water: 1 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
liquid
form
liquid
form
powder
form
solid
assay
≥94%
assay
-
assay
≥94.0% (HPLC)
assay
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Propidiumjodid -Lösung
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Zellbasierte Assays für Zellproliferation (BrdU, MTT, WST1), Zelllebensfähigkeit und Zytotoxizitätsexperimente für Anwendungen in der Krebs-, Neurowissenschaft und Stammzellforschung.
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.
Verwandter Inhalt
Nancy-520 for DNA Detection and Quantitation
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.
Stroke E-Book: Pathophysiology Diagnosis and Management, 79-79 (2011)
Variation in human islet viability based on different membrane integrity stains
Barnett MJ, et al.
Cell Transplantation, 13(5), 481-488 (2004)
Iva Slaninová et al.
Cytometry. Part A : the journal of the International Society for Analytical Cytology, 71(9), 700-708 (2007-06-06)
Quaternary benzo[c]phenanthridine alkaloids (QBAs) are naturally occurring compounds isolated from plants in the Fumariaceae, Papaveraceae, Ranunculaceae, and Rutaceae families. In addition to having a wide range of biological activities, they are also attractive for their fluorescent properties. We observed interesting
Global Trade Item Number
SKUGTIN
P4864-10ML04061838262103
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. What volume of the solution should be used per million cells to check cell viability for product cat# P4864?
    1 answer
    1. There is no much product data for product P4864. There is a Live/Dead cell staining kit that also uses propidium iodide as the dead cells stain.
      Provided here is the basic info from the instructions for kit 04511 and as mentioned in the instructions, 100ul of the assay solution has to be used.
      1. Add 10 µl Solution A and 5 µl Solution B to 5 ml PBS to prepare assay solution.
      2. Wash cells with PBS several times to remove residual esterase activity.
      3. Prepare a cell suspension with PBS in which the cell density is 1x105 to 1x106 cells/ml.
      4. Add 100 µl of assay solution to cells and incubate the mixture at 37 ºC for 15 min.
      5. Detect fluorescence using a fluorescence microscope with 490 nm excitation for simultaneous monitoring of viable and dead cells. With 545 nm excitation, only dead cells can be observed.
      The concentration of each reagent should be optimized. Following steps may be necessary to determine the suitable concentration of each reagent:
      1. Prepare dead cells by 10 min incubation in 0.1% saponin or 0.1-0.5% digitonin or by 30 min incubation in 70% ethanol.
      2. Stain dead cells with 0.1-10 µM PI solution to find a PI concentration that stain nucleus only, does not stain cytosol.
      3. Stain dead cells with 0.1-10 µM Calcein-AM solution to find a Calcein-AM concentration that does not stain cytosol. Then stain viable cells with that Calcein-AM solution to check whether the viable cell can be stained.
      Helpful?
  2. Hello! Could you please specify the shelf-life term for Propidium Iodide (P4864) at 2-8C?
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.
      Helpful?
  3. How is Propidium Iodide, Product P4864, used for Flow Cytometry?
    1 answer
    1. Immediately before flow cytometric analysis, prepare a 0.5 mg/mL solution of propidium iodide by combining 50μL of 2X PBS with 50 μL of P4864. Add this solution to 1 mL of a cell suspension containing 10,000,000 cells. (Note: Cells exhibiting fluorescence above 630 nm should be excluded from further analysis.)
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  5. What are the excitation and emission maxima for Propidium Iodide, Product P4864?
    1 answer
    1. Excitation maximum is at 493 nm in water.  Emission maximum is at 636 nm in water
      Helpful?
  6. Does Propidium Iodide, Product P4864, stain viable or non-viable cells?
    1 answer
    1. Propidium Iodide does not generally enter living cells,  However it may be taken up by axonal terminals and retrogradely transported to neuronal cell bodies. Reference: Aschoff, A. and H. Hollander, Fluorescent compounds as retrograde tracers compared with horseradish peroxidase (HRP). I. A parametric study in the central visual system of the albino rat. J. Neurosci. Methods, 6(3), 179-197 (1982).