Fortfahren mit
537060
Propidiumiodid-Lösung
A convenient form of propidium iodide useful for flow cytometry studies.
Synonym(e):
Propidiumiodid-Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 149,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H34I2N4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
668.39
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.47
MDL number:
Form:
liquid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 149,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
description
RTECS - SF7949600
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
input
sample type intact cells
fluorescence
λex 536 nm, λem 617 nm
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[I-].I.[N+](CCCN1C2=CC(=N)C=CC2=C3C(=C1c4ccccc4)C=C(C=C3)N)(CC)(CC)C
InChI
1S/C27H33N4.2HI/c1-4-31(3,5-2)17-9-16-30-26-19-22(29)13-15-24(26)23-14-12-21(28)18-25(23)27(30)20-10-7-6-8-11-20;;/h6-8,10-15,18-19,29H,4-5,9,16-17,28H2,1-3H3;2*1H/q+1;;/p-1
InChI key
XJMOSONTPMZWPB-UHFFFAOYSA-M
General description
Membran-undurchlässiger DNA-Interkalator. Nützlich für die Färbung apoptotischer Zellen und Zellkerne mittels Durchflusszytometrie. Nützlich für die Differenzierung zwischen apoptototischen und nekrotischen Zelltod. Kann zusammen mit den üblichen grünfluoreszenten Sonden verwendet werden, z. B. Fluoresceinisothiocyanat. Exzitationsmaximum: ~536 nm); Emissionsmaximum: ~617 nM.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Membranen-undurchlässiger DNA-Interkalator
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Physical form
50 µ;g/ml In PBS, pH 7,4.
Preparation Note
Nach der erstmaligen Verwendung in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C).
Other Notes
Belloc, F., et al. 1994. Cytometry17, 59.
Cropmton, T., et al. 1992. Biochem. Biophys. Res. Commun.183, 532.
Darzynkiewicz, Z., et al. 1992. Cytometry13, 795.
de Caestecker, M.P., et al. 1992. J. Immunol. Methods154, 11.
Pollice, A.A., et al. 1992. Cytometry13, 432.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
537059P4864P4170
form
liquid
form
solid
form
liquid
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
-
storage condition
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Propidiumiodid-Lösung
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Learn how to perform cell migration assays in vitro using Millicell® hanging cell culture inserts and the suspension T-cell lines Jurkat and primary CD4+ cells. Monitor migration by flow cytometry and EZ-MTT assays.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
537060-5ML04055977195927
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. what is the concentration of the PI solution
    1 answer
    1. The concentration is 50 µg/ml in PBS, pH 7.4.
      Helpful?
  2. What is the recommended protocol for use/ working concentration?
    1 answer
    1. The working concentration must be determined by the end user.
      In the following reference: Cytometry. 1994 Sep 1;17(1):59-65. PMID: 7528124 DOI: 10.1002/cyto.990170108; 5ug/ML of PI was directly added in the culture medium for 30min. at 37C.