Fortfahren mit
E3876
N-Ethylmaleimid
crystalline, ≥98% (HPLC)
Synonym(e):
NEM
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 107,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 397,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.010,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H7NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
125.13
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-892-4
Beilstein/REAXYS Number:
112448
MDL number:
€ 107,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
crystalline
storage condition
(Tightly closed. Dry. Keep in a well-ventilated place. )
technique(s)
activity assay: suitable, co-immunoprecipitation (co-IP): suitable, immunoblotting: suitable
color
white to faint yellow
bp
210 °C (lit.)
mp
43-46 °C (lit.)
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faint yellow or tan
suitability
suitable for Western blot
application(s)
life science and biopharma
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCN1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C6H7NO2/c1-2-7-5(8)3-4-6(7)9/h3-4H,2H2,1H3
InChI key
HDFGOPSGAURCEO-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagenz für die kovalente Modifikation von Cysteinrückständen in Proteinen.
Biochem/physiol Actions
Erweitert Ströme aus nativen M-Kanälen in sympathischen Neuronen und agiert als Öffner für KCNQ2-, KCNQ4- und KCNQ5-Kanäle
Sulfhydrylalkylierendes Reagens, welches NADP-abhängige Isocitratdehydrogenase und viele Endonucleasen inaktiviert.
Preparation Note
NEM erzeugt eine klare Lösung in Ethanol zu 50 mg/ml. NEM ist wasserlöslich (> 50 mg in 4 ml), wässrige Lösungen sind jedoch instabil. Die Geschwindigkeit der Hydrolyse ist pseudoerster Ordnung und signifikant vom pH-Wert abhängig.
Other Notes
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
E1271C13408WH0056479M1
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
98%
assay
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
mouse
Gene Information
human ... KCNQ2(3785), KCNQ4(9132), KCNQ5(56479), SLC6A3(6531), SLC6A4(6532)
Gene Information
human ... SLC6A3(6531), SLC6A4(6532)
Gene Information
-
Gene Information
human ... KCNQ5(56479)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
crystalline
form
-
form
crystalline powder, powder or crystals
form
buffered aqueous solution
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Ethylmaleimid
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
163.2 °F - closed cup
flash_point_c
72.9 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
E3876-5G04061835518098
E3876-25G04061835544417
E3876-100G04061833603437
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf