Merck
E1271
N-Ethylmaleimid
BioXtra, ≥98% (HPLC)
Synonym(e):
NEM
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H7NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
125.13
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-892-4
Beilstein/REAXYS Number:
112448
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
impurities
≤0.001% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤0.1%
bp
210 °C (lit.)
mp
43-46 °C (lit.)
solubility
95% ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy (colorless to faint yellow)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCN1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C6H7NO2/c1-2-7-5(8)3-4-6(7)9/h3-4H,2H2,1H3
InChI key
HDFGOPSGAURCEO-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Reagenz für die kovalente Modifikation von Cysteinrückständen in Proteinen.
Biochem/physiol Actions
Erweitert Ströme aus nativen M-Kanälen in sympathischen Neuronen und agiert als Öffner für KCNQ2-, KCNQ4- und KCNQ5-Kanäle
Sulfhydrylalkylierendes Reagens, welches NADP-abhängige Isocitratdehydrogenase und viele Endonucleasen inaktiviert.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Ethylmaleimid
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
163.2 °F - closed cup
flash_point_c
72.9 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)