C13408
O-(Carboxymethyl)hydroxylamin -hemihydrochlorid
98%
Synonym(e):
Carboxymethoxylamin-Hemihydrochlorid, (Aminooxy)essigsäure -hemihydrochlorid, (Carboxymethoxy)-amin -hemihydrochlorid, Hydroxylamin-O-essigsäure -hemihydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic (organic)
Assay
98%
Form
crystalline powder
powder or crystals
mp (Schmelzpunkt)
156 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.NOCC(O)=O.NOCC(O)=O
InChI
1S/2C2H5NO3.ClH/c2*3-6-1-2(4)5;/h2*1,3H2,(H,4,5);1H
InChIKey
KBXIJIPYZKPDRU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Sigma article discusses tumor cell metabolic pathways, focusing on aerobic glycolysis and mitochondrial activity.