Fortfahren mit
D6001
Dextransulfat Natriumsalz aus Leuconostoc spp.
average mol wt >500,000 (dextran starting material), contains 0.5-2.0% phosphate buffer, pH 6-8
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 77,60
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 222,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 359,00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.500,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.21
MDL number:
€ 77,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
Quality Level
form
powder
optical activity
[α]/D 90 to 105 °, c = 6% (w/v) in water
mol wt
average mol wt >500,000 (dextran starting material)
contains
0.5-2.0% phosphate buffer, pH 6-8
composition
Sulfur Content, 16.0-19.0%
color
white to off-white
useful pH range
6.0-8.0 (1% in water)
solubility
H2O: 100 mg/mL
General description
Dextransulfat ist ein negativ geladenes Sulfatpolysaccharid, das durch die Veresterung von Dextran mit Chlorsulfonsäure entsteht. Es hat antivirale, antikoagulative und adjuvante Eigenschaften. Dextran wird zur Behandlung von Blutungen, Verbrennungen, Operationswunden und Verletzungen verwendet. Es verbessert den Blutfluss und blockiert die Erythrozytenaggregation. Dextran senkt das Risiko von Thrombosen und postoperativen Lungenembolien. Es wirkt als Ribonuclease-Hemmer.
Application
Dextransulfat-Natriumsalz Leuconostoc spp wird verwendet:
  • zur Delipidierung von lipämischem Plasma(67)(70)
  • zur Induzierung von entzündlichen und karzinogenen Reaktionen im distalen Colon von Nagetieren (68)
  • zur Herstellung von 3,4-Ethylendioxythiophen (EDOT)(69)
Other Notes
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Dextranen für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D8906D4911265152-M
biological source
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
biological source
synthetic
biological source
bacterial (Leuconostoc)
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
water: 5 mg/mL
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
useful pH range
6.0-8.0 (1% in water)
useful pH range
6.0-8 (10 g/L)
useful pH range
6.0-8 (10 g/L)
useful pH range
-
color
white to off-white
color
off-white
color
white to light yellow
color
white to off-white
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Dextransulfate sind in Form ihrer Natriumsalze erhältlich, in der sie in Wasser löslich und stabil sind. Dextransulfat enthält ca. 17 % Schwefel, dies entspricht ungefähr 2,3 Sulfatgruppen pro Glucosylrest.
Dextran sulfates as sodium salts are water-soluble and stable, containing approximately 17% sulfur for various applications.
Verwandter Inhalt
Dextrans are polysaccharides with molecular weights ≥1,000 Dalton, featuring a linear backbone of α-linked d-glucopyranosyl repeating units.
Julien Charest et al.
Developmental cell, 55(4), 483-499 (2020-10-02)
Combinatorial action of transcription factors (TFs) with partially overlapping expression is a widespread strategy to generate novel gene-expression patterns and, thus, cellular diversity. Known mechanisms underlying combinatorial activity require co-expression of TFs within the same cell. Here, we describe the
PEDOT doped with algal, mammalian and synthetic dopants: polymer properties, protein and cell interactions, and influence of electrical stimulation on neuronal cell differentiation
Molino PJ, et al.
Biomaterials Science, 6(5), 1250-1261 (2018)
The Molecular Biology of Poliovirus (2012)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D6001-500G04061833587157
D6001-50G04061833033142
D6001-100G04061833587126
D6001-1G04061833587140
D6001-10G04061833587133