If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 78,40 |
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 135,00 |
50 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 502,00 |
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 893,00 |
500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 2.800,00 |
Über diesen Artikel
biological source
synthetic
Quality Segment
grade
Molecular Biology
form
powder
mol wt
average Mw >500,000 (dextran starting material)
contains
0.5-2% phosphate buffer
composition
Sulfur Content, 16.0-19.0%
technique(s)
FISH: suitable, FTIR: suitable
color
off-white
useful pH range
6.0-8 (10 g/L)
solubility
H2O: 100 mg/mL
suitability
suitable for marker for electrophoresis, suitable for nucleic acid hybridization
application(s)
genomic analysis
sample preparation
General description
Application
- Als Molekulargewichtsmarker zur Beurteilung der Reinheit und Homogenität der aufgereinigten Polysaccharide mittels Gelelektrophorese
- Als Komponente des Hybridisierungspuffers im FISH-Protokoll (Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung) für den Nachweis und die Analyse von DNA[1]
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Geeignet für Nukleinsäure-Hybridisierung und Molekularbiologie
- Dextransulfat mit einem durchschnittlichen Molekulargewicht von > 500.000
- Schwefelgehalt von 16,0–19,0 %
- Vielseitig und anpassbar für eine Vielzahl von Labor- und Forschungsanwendungen
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic | biological source bacterial (Leuconostoc mesenteroides) | biological source (Leuconostoc spp) | biological source bacterial (Leuconostoc) |
| grade Molecular Biology | grade - | grade - | grade - |
| technique(s) FISH: suitable, FTIR: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| solubility H2O: 100 mg/mL | solubility H2O: 100 mg/mL | solubility H2O: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly greenish-yellow | solubility H2O: 100 mg/mL |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dextransulfat Natriumsalz aus Leuconostoc spp.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf