Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
Molecular Biology
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 2951
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white to off-white
solubility
water: 5 mg/mL
foreign activity
DNases, proteases, RNases, none detected
storage temp.
2-8°C
General description
Ein langkettiges sulfatiertes Glucosepolymer mit 17-20 % Schwefelanteil. Wurde als Antikoagulans verwendet und hemmt die Bindung von HIV-1 an CD4+-T-Lymphozyten. Wird verwendet, um die Hybridisierung von DNA-Sonden an immobilisierte Nukleinsäuren zu beschleunigen.
Langkettiges Glucosepolymer mit 17-20 % Schwefelanteil. Wurde als Antikoagulans verwendet und hemmt die Bindung von HIV-1 an CD4+-T-Lymphozyten. Wird verwendet, um die Hybridisierung von DNA-Sonden an immobilisierte Nukleinsäuren zu beschleunigen.
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Cabrera, C., et al. 1999. AIDS Res. Hum. Retroviruses15, 1535.
Wahl, G.M., et al. 1979. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 76, 3683.
Wahl, G.M., et al. 1979. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 76, 3683.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?