Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 57,90 | |
| 10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 217,00 | |
| 50 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 639,00 | |
| 100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.090,00 |
Über diesen Artikel
biological source
bacterial (Leuconostoc)
Quality Segment
form
powder
mol wt
6,500-10,000 by GPC
composition
Sulfur Content, 16.0-22.0%
color
white to light yellow
useful pH range
6.0-8 (10 g/L)
solubility
H2O: 100 mg/mL
storage temp.
room temp
General description
Application
- als Standard für die Polyacrylamid-Gelelektrophorese für Kohlenhydrate (C-PAGE)(59) und für die Agarose-Gelelektrophorese(60)
- für die Bildgebung bei einer sequentiellen Untersuchung der RNA-Targets (SPOT)(61)
- als Bestandteil von 1%igem Injektionspuffer(62)
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source bacterial (Leuconostoc) | biological source bacterial (Leuconostoc mesenteroides) | biological source synthetic | biological source - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| solubility H2O: 100 mg/mL | solubility H2O: 100 mg/mL | solubility H2O: 100 mg/mL | solubility water: 5 mg/mL |
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| color white to light yellow | color white to off-white | color off-white | color white to off-white |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dextransulfat Natriumsalz aus Leuconostoc spp.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Protokolle
Dextransulfate sind in Form ihrer Natriumsalze erhältlich, in der sie in Wasser löslich und stabil sind. Dextransulfat enthält ca. 17 % Schwefel, dies entspricht ungefähr 2,3 Sulfatgruppen pro Glucosylrest.
Dextran sulfates as sodium salts are water-soluble and stable, containing approximately 17% sulfur for various applications.
Verwandter Inhalt
Dextrans are polysaccharides with molecular weights ≥1,000 Dalton, featuring a linear backbone of α-linked d-glucopyranosyl repeating units.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| D4911-10G | 04061833033098 |
| D4911-50G | 04061833585863 |
| D4911-100G | 04061833033081 |
| D4911-1G | 04061833585856 |