Fortfahren mit
96373
Glycerintrilinoleat
analytical standard
Synonym(e):
1,2,3-Trilinoleoyl-glycerin, Trilinolein
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 165,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C57H98O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
879.38
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-666-6
Beilstein/REAXYS Number:
1718698
MDL number:
€ 165,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97.5% (GC), ≥97.5% (TLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.5% water
refractive index
n20/D 1.478-1.480
density
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
food and beverages
format
neat
functional group
ester
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC
InChI
1S/C57H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16-21,25-30,54H,4-15,22-24,31-53H2,1-3H3/b19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,30-27-
InChI key
HBOQXIRUPVQLKX-BBWANDEASA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Glyceryl trilinoleate may be used as one of the standard for evaluating the kinetics of blackcurrant seed oil lipolysis in supercritical carbon dioxide by reversed phase high-performance liquid chromatography method.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T9517T651341679
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
analytical standard
format
neat
format
-
format
-
format
neat
density
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.94 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.91 g/mL (lit.)
refractive index
n20/D 1.478-1.480
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.489
refractive index
n20/D 1.468-1.470
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
impurities
≤0.5% water
impurities
-
impurities
-
impurities
≤1.0% water
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glycerintrilinoleat
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
awg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)