Fortfahren mit
41679
Glycerintrioleat
analytical standard
Synonym(e):
(9Z)9-Octadecensäure-1,2,3-propantriylester, 1,2,3-Tri-(cis-9-octadecenoyl)-glycerin, Glycerin-triolein, Glycerintrioleat, Oleinsäure-triglycerid, TG(18:1(9Z)/18:1(9Z)/18:1(9Z)), Triolein
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 72,30
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C17H33COOCH2)2CHOCOC17H33
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
885.43
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-534-7
Beilstein/REAXYS Number:
1718692
MDL number:
€ 72,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.5% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤1.0% water
refractive index
n20/D 1.468-1.470
bp
235-240 °C/18 mmHg (lit.)
density
0.91 g/mL (lit.)
application(s)
food and beverages
format
neat
functional group
ester
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]C(COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C57H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-30,54H,4-24,31-53H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,30-27-
InChI key
PHYFQTYBJUILEZ-IUPFWZBJSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T7140T951792860
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
impurities
≤1.0% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
refractive index
n20/D 1.468-1.470
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
bp
235-240 °C/18 mmHg (lit.)
bp
235-240 °C/18 mmHg (lit.)
bp
-
bp
235-240 °C/18 mmHg (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glycerintrioleat
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
awg
flash_point_f
626.0 °F - closed cup
flash_point_c
330.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)