Fortfahren mit
T9517
Glycerintrilinoleat
≥98% (TLC), liquid
Synonym(e):
1,2,3-Trilinoleoyl-glycerin, Trilinolein
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 57,50
€ 43,12
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 86,50
€ 64,87
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 128,00
€ 96,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 206,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 712,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C57H98O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
879.38
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-666-6
Beilstein/REAXYS Number:
1718698
MDL number:
€ 43,12
Listenpreis€ 57,50Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
liquid
density
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
ester
lipid type
neutral glycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC
InChI
1S/C57H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16-21,25-30,54H,4-15,22-24,31-53H2,1-3H3/b19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,30-27-
InChI key
HBOQXIRUPVQLKX-BBWANDEASA-N
Application
  • Gum Arabic-Stabilized Ferric Oxyhydroxide Nanoparticles for Efficient and Targeted Intestinal Delivery of Bioavailable Iron.: This research explores the use of glyceryl trilinoleate in stabilizing nanoparticles for targeted iron delivery, highlighting its potential in improving bioavailability and therapeutic efficiency (Li et al., 2023).
Packaging
Verschweisste Ampulle
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T7752T651392860
assay
≥98% (TLC)
assay
-
assay
≥97% (TLC)
assay
≥97.0% (TLC)
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
Linum usitatissimum oil
biological source
plant, synthetic
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
shipped in
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glycerintrilinoleat
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
awg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)