Fortfahren mit
T6513
Glycerintrilinolenat
≥97% (TLC), liquid
Synonym(e):
1,2,3-Trilinolenoyl-glycerin, Trilinolenin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 158,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C57H92O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
873.34
UNSPSC Code:
41141833
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
238-457-5
Beilstein/REAXYS Number:
1718706
MDL number:
€ 158,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Linum usitatissimum oil
Quality Segment
assay
≥97% (TLC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.489
density
0.94 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
ester
lipid type
neutral glycerides
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC
InChI
1S/C57H92O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7-12,16-21,25-30,54H,4-6,13-15,22-24,31-53H2,1-3H3/b10-7-,11-8-,12-9-,19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,30-27-
InChI key
UBEIMDKGOYBUKT-FLIQGJDUSA-N
Application
  • Quantitation of furan and methylfuran formed in different precursor systems by proton transfer reaction mass spectrometry.: The research quantifies furan and methylfuran production from various precursors using advanced mass spectrometry techniques. These insights are important for food safety and understanding the chemical reactions during food processing (Märk et al., 2006).
Packaging
Verschweisste Ampulle
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T9517850806C800819C
description
≥97% (TLC), liquid
description
≥98% (TLC), liquid
description
1-stearoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform
description
1-stearoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycerol, chloroform
functional group
ester
functional group
ester
functional group
-
functional group
-
assay
≥97% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
>99% (TLC)
assay
>99% (TLC)
biological source
Linum usitatissimum oil
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)