Activation is not required for this preparation. However, the beads should be washed thoroughly prior to use y with 5-10 column volumes of buffer, to remove the sodium azide in the storage buffer. Please see the link below to review the datasheet for product S1638, this may be applied to this material.
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/424/273/s1638pis-ms.pdf
Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 176,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12190000
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
suspension
Quality Segment
contains
0.02% NaN3 as preservative
technique(s)
affinity chromatography: suitable
capacity
≥15 μg/mL, packed gel capacity (biotin)
storage temp.
2-8°C
General description
Streptavidin ist über einen C6-Spacer an 4% quervernetzte Agarose-Perlengebunden (1.2 mg Streptavidin/ml gepacktes Gel)
Physical form
50% Suspension in 0.01 M Natriumphosphat-Puffer, pH 7.2, mit 0.15 M Natriumchlorid und 0.02% NaN3
Other Notes
Isolation of cell surface glycoprotein by biotinylated concanavalin A and immobilized streptavidin[1]
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| capacity ≥15 μg/mL, packed gel capacity (biotin) | capacity - | capacity ≥15 mg/mL, gel binding capacity (human IgM) | capacity - |
| technique(s) affinity chromatography: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| contains 0.02% NaN3 as preservative | contains - | contains - | contains - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| form suspension | form liquid | form powder | form suspension |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
I want to know if before using the beads I need activate it with any specific solution. Could you help me please.