Fortfahren mit
83219
Protein G
immobilized on cross-linked 4% agarose
Synonym(e):
Protein G-Agarose
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106500
NACRES:
NA.56
Form:
powder
Produktname
Protein G, immobilisiert auf kreuzvernetzter 4 % Agarose,
form
powder
capacity
≥15 mg/mL, gel binding capacity (human IgM)
storage temp.
−20°C
General description
Protein G, gebunden an 4% quervernetzte Agarose-Perlen, stabilisiert mit Lactose, wird vor Gebrauch durch Waschen des Gels auf einem Filter entfernt; 1 g Pulver ergibt ~4 mL gequollenes Gel
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
16-20102065P3296
description
-
description
for use in chromatin immunoprecipitations (ChIP assays)
description
suitable for affinity chromatography, powder (lyophilized)
description
recombinant, expressed in E. coli, aqueous ethanol suspension
form
powder
form
liquid
form
powder (lyophilized)
form
aqueous ethanol suspension
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
capacity
≥15 mg/mL, gel binding capacity (human IgM)
capacity
-
capacity
≥1 μmol/mL, packed gel capacity (5′-ATP)(bound by a C6-spacer to C-8 of ATP)
capacity
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)