This product is provided as a 50% slurry, reflecting volume-to-volume ratio. The amount of streptavidin agarose used is strictly based on volume and not by its weight.
Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 414,00 |
Über diesen Artikel
Quality Level
form
liquid
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
do not freeze
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
| Spezifikationen | |
| Konzentration | 50%ige Suspension (5 ml abgesetztes Volumen) |
| Speicherpuffer | 100 mmol/l Natriumphosphat pH-Wert 7,5; 0,02 % Natriumazid |
| Größe | 40165 µm |
| Bindungskapazität | > 85 nmol freies Biotin/ml |
| Protease | Nicht nachweisbar (SDS-PAGE von aufgereinigtem Protein) |
| DNase | Nicht nachweisbar (Kolonie-Assay blau/weiß von ligiertem Plasmid) |
| RNase | Nicht nachweisbar (Gel-Assay von aufgereinigter RNA) |
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| form liquid | form suspension | form lyophilized powder | form aqueous suspension |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition do not freeze | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
| manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Verwandter Inhalt
Find protein research tools to prepare, isolate, and analyze proteins. Organized by how to extract, protect, purify, enrich, modify, and quantify proteins.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1046001-200MG | 04061838671936 |
| BP026 | 04061835275717 |
| PHR1282-1G | 04061834415602 |
| A1500000 | 04061833342374 |
| A4638-1G | 04061833374801 |
| 69203-3 | 04055977274578 |
-
What is the total mass of the agarose in the 5ML pack size of product 69203-3, Streptavidin Agarose?