Fortfahren mit
P2240
Procainamide agarose gel
Synonym(e):
Agarose Gel with Procainamide, Procainamide Gel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 233,00
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 897,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
41106500
€ 233,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
suspension
Quality Segment
extent of labeling
≥3 mg per mL (packed gel)
color
white
matrix
4% cross-linked agarose
matrix activation
cyanogen bromide
matrix attachment
Amino
matrix spacer
8 atoms
storage temp.
2-8°C
General description
2 mL suspension yields 1 mL packed gel
Physical form
Suspension in 0.05M Sodium Phosphate, pH 8.0 containing 0.005% Hibitane
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P6222A0169A0576
form
suspension
form
gel form
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
matrix activation
cyanogen bromide
matrix activation
-
matrix activation
-
matrix activation
-
extent of labeling
≥3 mg per mL (packed gel)
extent of labeling
-
extent of labeling
-
extent of labeling
-
color
white
color
-
color
-
color
-
matrix spacer
8 atoms
matrix spacer
-
matrix spacer
-
matrix spacer
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)