Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
50 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 65,20 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC), ≥99.9999% (metals basis)
form
powder
optical activity
[α]/D +24.0±1° in borax solution acc. to ACS
mp
166-169 °C, 167-170 °C (lit.)
anion traces
bromide (Br-): ≤1000 μg/kg, chloride (Cl-): ≤1000 μg/kg, fluoride (F-): ≤1000 μg/kg, nitrate (NO3-): ≤1000 μg/kg, nitrite (NO2-): ≤1000 μg/kg, phosphate (PO43-): ≤1000 μg/kg, sulfate (SO42-): ≤1000 μg/kg
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
cation traces
Ag: ≤0.01 mg/kg, Al: ≤0.05 mg/kg, As: ≤0.01 mg/kg, Au: ≤0.01 mg/kg, B: ≤0.05 mg/kg, Ba: ≤0.05 mg/kg, Be: ≤0.01 mg/kg, Bi: ≤0.01 mg/kg, Ca: ≤0.2 mg/kg, Cd: ≤0.01 mg/kg, Ce: ≤0.01 mg/kg, Co: ≤0.01 mg/kg, Cr: ≤0.01 mg/kg, Cs: ≤0.01 mg/kg, Cu: ≤0.01 mg/kg, Dy: ≤0.01 mg/kg, Er: ≤0.01 mg/kg, Eu: ≤0.01 mg/kg, Fe: ≤0.05 mg/kg, Ga: ≤0.01 mg/kg, Gd: ≤0.01 mg/kg, Ge: ≤0.01 mg/kg, Hf: ≤0.01 mg/kg, Hg: ≤0.001 mg/kg, Ho: ≤0.01 mg/kg, In: ≤0.01 mg/kg, Ir: ≤0.01 mg/kg, K: ≤0.1 mg/kg, La: ≤0.01 mg/kg, Li: ≤0.01 mg/kg, Lu: ≤0.01 mg/kg, Mg: ≤0.05 mg/kg, Mn: ≤0.01 mg/kg, Mo: ≤0.01 mg/kg, Na: ≤0.5 mg/kg, Nb: ≤0.01 mg/kg, Nd: ≤0.01 mg/kg, Ni: ≤0.01 mg/kg, Os: ≤0.01 mg/kg, Pb: ≤0.01 mg/kg, Pd: ≤0.01 mg/kg, Pr: ≤0.01 mg/kg, Pt: ≤0.01 mg/kg, Rb: ≤0.01 mg/kg, Re: ≤0.01 mg/kg, Rh: ≤0.01 mg/kg, Ru: ≤0.01 mg/kg, Sb: ≤0.01 mg/kg, Sc: ≤0.05 mg/kg, Se: ≤0.01 mg/kg, Sm: ≤0.01 mg/kg, Sn: ≤0.01 mg/kg, Sr: ≤0.01 mg/kg, Ta: ≤0.01 mg/kg, Tb: ≤0.01 mg/kg, Te: ≤0.01 mg/kg, Th: ≤0.01 mg/kg, Ti: ≤0.05 mg/kg, Tl: ≤0.01 mg/kg, Tm: ≤0.01 mg/kg, U: ≤0.01 mg/kg, V: ≤0.01 mg/kg, W: ≤0.01 mg/kg, Y: ≤0.01 mg/kg, Yb: ≤0.01 mg/kg, Zn: ≤0.01 mg/kg, Zr: ≤0.01 mg/kg
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
InChI key
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC), ≥99.9999% (metals basis) | assay - | assay ≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC) | assay ≥98% (GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| mp 166-169 °C, 167-170 °C (lit.) | mp 167-170 °C (lit.) | mp 165-169 °C, 167-170 °C (lit.) | mp 167-170 °C (lit.) |
| cation traces Ag: ≤0.01 mg/kg, As: ≤0.01 mg/kg, B: ≤0.05 mg/kg, Be: ≤0.01 mg/kg, Ca: ≤0.2 mg/kg, Ce: ≤0.01 mg/kg, Cr: ≤0.01 mg/kg, Cu: ≤0.01 mg/kg, Er: ≤0.01 mg/kg, Fe: ≤0.05 mg/kg, Gd: ≤0.01 mg/kg, Hf: ≤0.01 mg/kg, Ho: ≤0.01 mg/kg, Ir: ≤0.01 mg/kg, La: ≤0.01 mg/kg, Lu: ≤0.01 mg/kg, Mn: ≤0.01 mg/kg, Na: ≤0.5 mg/kg, Nd: ≤0.01 mg/kg, Os: ≤0.01 mg/kg, Pd: ≤0.01 mg/kg, Pt: ≤0.01 mg/kg, Re: ≤0.01 mg/kg, Ru: ≤0.01 mg/kg, Sc: ≤0.05 mg/kg, Sm: ≤0.01 mg/kg, Sr: ≤0.01 mg/kg, Tb: ≤0.01 mg/kg, Th: ≤0.01 mg/kg, Tl: ≤0.01 mg/kg, U: ≤0.01 mg/kg, W: ≤0.01 mg/kg, Yb: ≤0.01 mg/kg, Zr: ≤0.01 mg/kg, Al: ≤0.05 mg/kg, Ba: ≤0.05 mg/kg, Cd: ≤0.01 mg/kg, Cs: ≤0.01 mg/kg, Eu: ≤0.01 mg/kg, Ge: ≤0.01 mg/kg, In: ≤0.01 mg/kg, Li: ≤0.01 mg/kg, Mo: ≤0.01 mg/kg, Ni: ≤0.01 mg/kg, Pr: ≤0.01 mg/kg, Rh: ≤0.01 mg/kg, Se: ≤0.01 mg/kg, Ta: ≤0.01 mg/kg, Ti: ≤0.05 mg/kg, V: ≤0.01 mg/kg, Zn: ≤0.01 mg/kg, Au: ≤0.01 mg/kg, Co: ≤0.01 mg/kg, Ga: ≤0.01 mg/kg, K: ≤0.1 mg/kg, Nb: ≤0.01 mg/kg, Rb: ≤0.01 mg/kg, Sn: ≤0.01 mg/kg, Tm: ≤0.01 mg/kg, Bi: ≤0.01 mg/kg, Hg: ≤0.001 mg/kg, Pb: ≤0.01 mg/kg, Te: ≤0.01 mg/kg, Dy: ≤0.01 mg/kg, Sb: ≤0.01 mg/kg, Mg: ≤0.05 mg/kg | cation traces - | cation traces As: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES) | cation traces - |
| optical activity [α]/D +24.0±1° in borax solution acc. to ACS | optical activity - | optical activity [α]20/D +24.0±1° in borax solution acc. to ACS | optical activity - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-Mannitol
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?