Fortfahren mit
63560
D-Mannitol
ACS reagent, suitable for microbiology, ≥99.0%
Synonym(e):
Mannite
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 64,70
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 168,00
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 658,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H14O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.17
UNSPSC Code:
41106212
NACRES:
NA.74
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-711-8
Beilstein/REAXYS Number:
1721898
MDL number:
€ 64,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Segment
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC), ≥99.0%
form
powder
optical activity
[α]20/D +24.0±1° in borax solution acc. to ACS
ign. residue
≤0.01% (as SO4)
loss
≤0.05% loss on drying, 20 °C (HV)
mp
165-169 °C, 167-170 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
As: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
application(s)
microbiology
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
InChI key
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
General description
D-Mannitol ist eine Hexose, die in Pflanzen, Bakterien, Algen und Pilzen vorkommt.[1]
Application
D-Mannitol wird als Bestandteil von Sojamehl-Mannitol-Medium (SFM) für die Kultivierung von Streptomyces verwendet.
Biochem/physiol Actions
Ein Zuckeralkohol, der die Geschmacksknospen für süß anspricht. Wird für Untersuchungen zur Inhibition von Süße verwendet.
D-Mannitol wird in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie angewendet.[1] Die Wechselwirkung von Mannitol mit Neutrophilen und Monozyten steht in Zusammenhang mit der Hochregulierung von Immunmarkern.[1] Mannitol wirkt als Radikalfänger und kann bei Ischämie-Reperfusionsschäden von Nutzen sein. Es besitzt osmotisch-diuretische Eigenschaften und kann bei der Behandlung von Hirnödemen und hohem intrakraniellem Druck (ICP) helfen.
Other Notes
Wichtiges Ausgangsmaterial für die Synthese von vielen Chiralbausteinen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.05982M9546M9647
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
grade
ACS reagent
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
solubility
213 g/L
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
water: soluble 182 g/L at 20 °C (68 °F)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
cation traces
As: ≤0.1 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES), Ca: ≤10 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg
cation traces
-
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
cation traces
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-Mannitol
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)