M4125
D-Mannitol
≥98% (GC)
Synonym(e):
Mannite
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
plant
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (GC)
Form
powder
Farbe
white
Nützlicher pH-Bereich
5.0-6.5 (25 °C, 182 g/L, (77 °F ))
mp (Schmelzpunkt)
167-170 °C (lit.)
Löslichkeit
water: 100 mg/mL, clear, colorless
Lagertemp.
room temp
SMILES String
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
InChIKey
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- beim osmotischen Beladen zum Anpassen der Osmolarität von Lösungen
- als Komponente von Testzuckerlösung für den Cellobiose-Mannit-Permeabilitätstest
- als interner Standard für die Kernspinresonanz (NMR) zum Vergleichen/Analysieren der Mannitkonzentrationen in Urinproben
- zum Behandeln der Kontrollzellen und Regulieren des osmotischen Drucks von viel Glucose
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)