Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 50 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 618,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥97.0% (NT), ≥97.0%
form
solid
quality
for spectrophotometric det. of nitrate and perchlorate
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
impurities
≤3% water
mp
189-190 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[N-]1N(C=[N+](c2ccccc2)\C1=N\c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C20H16N4/c1-4-10-17(11-5-1)21-20-22-24(19-14-8-3-9-15-19)16-23(20)18-12-6-2-7-13-18/h1-16H
InChI key
CWGBFIRHYJNILV-UHFFFAOYSA-N
Application
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97.0% (NT) | assay 97.0% | assay 99.5% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 189-190 °C (dec.) (lit.) | mp ≥300 °C | mp 68-70 °C (lit.) | mp 104-107 °C (lit.) |
| form solid | form solid | form flakes, powder or crystals | form solid |
| quality for spectrophotometric det. of nitrate and perchlorate | quality for spectrophotometric det. of Fe | quality - | quality - |
| impurities ≤3% water | impurities ~7% water | impurities - | impurities - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 73490-50G | 04061832921006 |
| 73490-5G | 04061835294312 |