Wichtige Dokumente
246425
trans,trans-Dibenzylidenaceton
98%
Synonym(e):
1,5-Diphenyl-1,4-pentadien-3-on, trans,trans-1,5-Diphenyl-1,4-pentadien-3-on
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
104-107 °C (lit.)
Löslichkeit
acetone: soluble(lit.)
alcohol: slightly soluble(lit.)
chloroform: soluble(lit.)
diethyl ether: slightly soluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
phenyl
SMILES String
O=C(\C=C\c1ccccc1)/C=C/c2ccccc2
InChI
1S/C17H14O/c18-17(13-11-15-7-3-1-4-8-15)14-12-16-9-5-2-6-10-16/h1-14H/b13-11+,14-12+
InChIKey
WMKGGPCROCCUDY-PHEQNACWSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Nazarov-like cyclization
- Transfer hydrogenation
- Lewis acid mediated condensation
- Hetero-Diels-Alder reactions
- Asymmetric 1,4-addition reactions
- Michael addition reactions
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?