Fortfahren mit
72834
Acrylamid-d3-Standardlösung
~500 mg/L in acetonitrile, analytical standard
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 103,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
UNSPSC Code:
12164500
EC Number:
200-835-2
NACRES:
NA.21
€ 103,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
~500 mg/L in acetonitrile
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(=O)C(=C([2H])[2H])[2H]
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)/i1D2,2D
InChI key
HRPVXLWXLXDGHG-FUDHJZNOSA-N
General description
Acrylamide-d3 is isotopically labelled or deuterated acrylamide and is mostly used in quantitative proteomics. It has 3 deuteriums instead of protons making it heavier than acrylamide. It can be combined with two-dimensional polyacrylamide gel electrophoresis.
Application
Acrylamide-d3 may be used as an internal standard during the determination of acrylamide in cocoa and coffee products using liquid chromatography–tandem mass spectrometry.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A3449A3574A2917
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
Molecular Biology
format
single component solution
format
-
format
-
format
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
concentration
~500 mg/L in acetonitrile
concentration
-
concentration
-
concentration
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A modified sample preparation for acrylamide determination in cocoa and coffee products.
Arisseto, Adriana Pavesi, et al.
Food Analytical Methods, 1.1, 49-55 (2008)
Da-Eun Kang et al.
Food science and biotechnology, 29(1), 141-148 (2020-01-25)
The aim of this study was to investigate the formation of furan and acrylamide and to compare antioxidant capacities and volatile compounds in cold or hot brewed coffees. Cold brews were prepared at 5 °C and 20 °C for 12 h. using steeping
Global Trade Item Number
SKUGTIN
72834-5ML-F04054839594410
72834-2.5ML-KC-F04061838412324