Fortfahren mit
A2917
Acrylamid/Bis-acrylamid
BioReagent, 19:1 (ratio), Molecular Biology
Synonym(e):
Acrylamide/Bisacrylamide, 19:1 (5% crosslinker), Polyacrylamide solution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41105319
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioReagent
form
powder
feed ratio
19:1 (ratio)
foreign activity
DNAse (exonuclease), NICKase (endonuclease), RNAse, and protease, none detected
SMILES string
NC(=O)C=C.C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
InChI
1S/C7H10N2O2.C3H5NO/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2;1-2-3(4)5/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11);2H,1H2,(H2,4,5)
InChI key
OCQZXMCGTAWGEQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Polyacrylamide gels are prepared using acrylamide and bis-acrylamide, where bis-acrylamide is a cross-linking agent. On the other hand, acrylamide is a water soluble monomer which helps in forming a transparent stable insoluble gel.
Application
Pulvermischungen für die Rekonstitution sind exakt vorgemischt, um eine 40%ige (w / v) Stammlösung für die Protein-und Nukleinsäure-Elektrophorese zu ergeben. Die Konzentration basiert auf dem Gesamtgewicht von Acrylamid und Bisacrylamid.
Acrylamide/Bis-acrylamide has been used:
  • in the preparation of urea polyacrylamide gel during a modified cross-linking affinity purification protocol (cCLAP)
  • in microsatellite genotyping and nonfluorescent elastin (ELN) (GT)n polymorphism genotyping
  • in polyacrylamide gel for separation of proteins in SDS-PAGE for western blotting
Features and Benefits
Eliminiert die Notwendigkeit toxisches Acrylamid und Bisacrylamid abzuwiegen.
Preparation Note
Geben Sie langsam die angegebene Menge an destilliertem Wasser in den Behälter und lösen den Inhalt.
To make up 100 ml of A2917, slowly add 63 ml distilled or deionized water to the container and dissolve contents. Do not divide the solid. This makes 100 ml of a 40% stock solution.
For the 1 Liter size, use 630 mL of water.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A6050A3449A2792
form
powder
form
powder
form
liquid
form
powder
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
Molecular Biology
feed ratio
19:1 (ratio)
feed ratio
37:1 (ratio)
feed ratio
19:1
feed ratio
29:1 (ratio)
foreign activity
DNAse (exonuclease), NICKase (endonuclease), RNAse, and protease, none detected
foreign activity
DNase, RNase and protease, none detected
foreign activity
Protease, none detected
foreign activity
DNase, RNase and protease, none detected
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acrylamid/Bis-acrylamid
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
target_organs
Peripheral nervous system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
79-06-1
CAS No.
79-06-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)