Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Produktname
Acrylamid/Bis-acrylamid, 30 % -Lösung, BioReagent, suitable for electrophoresis, 19:1
sterility
0.2 μm filtered
Quality Segment
product line
BioReagent
form
liquid
feed ratio
19:1
technique(s)
electrophoresis: suitable
suitability
suitable for electrophoresis
foreign activity
Protease, none detected
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(=O)C=C.C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
InChI
1S/C7H10N2O2.C3H5NO/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2;1-2-3(4)5/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11);2H,1H2,(H2,4,5)
InChI key
OCQZXMCGTAWGEQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Preparation Note
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form liquid | form powder |
| technique(s) electrophoresis: suitable | technique(s) electrophoresis: suitable | technique(s) electrophoresis: suitable | technique(s) - |
| feed ratio 19:1 | feed ratio 29:1 | feed ratio 19:1 | feed ratio 19:1 (ratio) |
| suitability suitable for electrophoresis | suitability suitable for electrophoresis | suitability suitable for electrophoresis | suitability - |
| foreign activity Protease, none detected | foreign activity Protease, none detected | foreign activity - | foreign activity DNAse (exonuclease), NICKase (endonuclease), RNAse, and protease, none detected |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acrylamid/Bis-acrylamid, 30 % -Lösung
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
target_organs
Peripheral nervous system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
79-06-1
79-06-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?