Fortfahren mit
A3574
Acrylamide/Bis-acrylamide solution
30%, BioReagent, suitable for electrophoresis, 29:1
Synonym(e):
30% Acrylamide/Bisacrylamide 29:1, Polyacrylamide solution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 76,00
5 x 100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 224,00
5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 678,00
€ 508,50
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41105319
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
€ 76,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Acrylamid/Bis-acrylamid, 30 % -Lösung, BioReagent, suitable for electrophoresis, 29:1
sterility
0.2 μm filtered
Quality Segment
product line
BioReagent
form
liquid
feed ratio
29:1
technique(s)
electrophoresis: suitable
suitability
suitable for electrophoresis
foreign activity
Protease, none detected
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(=O)C=C.C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
InChI
1S/C7H10N2O2.C3H5NO/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2;1-2-3(4)5/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11);2H,1H2,(H2,4,5)
InChI key
OCQZXMCGTAWGEQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Für die Herstellung von Polyacrylamidgelen werden Acrylamid und Bis-Acrylamid verwendet, wobei Bis-Acrylamid ein Vernetzungsmittels ist. Acrylamid ist dagegen ein wasserlösliches Monomer, das die Bildung eines transparenten, stabilen, unlöslichen Gels unterstützt.
Application
Diese 30%-igen (w/w) Acrylamid-/Bis-Acrylamid-Lösungen sind in den gängigsten Verhältnissen erhältlich, die bei der Elektrophorese von Proteinen und Nukleinsäuren eingesetzt werden. Die Konzentration basiert auf dem Gesamtgewicht von Acrylamid und Bis-Acrylamid.
Acrylamid/Bis-Acrylamid-Lösung 30 % ist als Bestandteil bei der Herstellung von 4%-igem Stapelgel und 10%-igem Auflösungsgel bei der Gel-Elektrophorese SDS-PAGE (Natriumdodecylsulfat-Polyacrylamidgel-Elektrophorese). Sie wurde auch als Präkursor für die Herstellung einer Polyacrylamid-Abdeckschicht mit Methoden der Photostrukturierung eingesetzt.
Preparation Note
Aus Elektrophoresequalität Acrylamid und Bisacrylamid in "ultra-pure"-Qualität Wasser hergestellte Lösung.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A3449A9926A2917
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
powder
feed ratio
29:1
feed ratio
19:1
feed ratio
19:1
feed ratio
19:1 (ratio)
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
-
suitability
suitable for electrophoresis
suitability
suitable for electrophoresis
suitability
suitable for electrophoresis
suitability
-
foreign activity
Protease, none detected
foreign activity
Protease, none detected
foreign activity
-
foreign activity
DNAse (exonuclease), NICKase (endonuclease), RNAse, and protease, none detected
sterility
0.2 μm filtered
sterility
0.2 μm filtered
sterility
0.2 μm filtered
sterility
-
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
target_organs
Peripheral nervous system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
79-06-1
CAS No.
79-06-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf