Fortfahren mit
70169
Casein Peptone for Biotechnology and Microbiology
Enzymatically Digested, for Biotechnology and Microbiology, ≥12% Total N, ≤5.5% Amino
Synonym(e):
Pepton aus Casein
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 41,20
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 141,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
UNSPSC Code:
41106212
EC Number:
293-428-4
NACRES:
NA.85
€ 41,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Pepton aus Casein, pankreatisch verdaut, Pancreatic digest of casein, suitable for microbiology
biological source
bovine milk
Quality Segment
form
powder
composition
total nitrogen (N), ≥12%
ign. residue
≤10%
loss
≤6% loss on drying
pH
6.8±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
solubility
H2O: 2%, clear, faintly to light yellow
application(s)
food and beverages, microbiology
General description
Peptone from pancreatic digest of casein is used as a nitrogen source in culture media formulated for isolating and cultivating fastidious and non-fastidious bacteria, fungi and some protozoa. It is a refined hydrolysate with high solubility and is used as a microbiological nutrient. It is a rich source of amino acids and peptides recommended for culture media in analytical microbiology and in industrial fermentation.
Application
Peptone from casein, a pancreatic digest is recommended for laboratory media and fermentation and has been used in antibiotics, toxins, and enzyme productions.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
701721.072131.02239
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
microbiology
application(s)
microbiology
pH
6.8±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
pH
6.7±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
pH
6.7-7.7 (5% in water)
pH
-
form
powder
form
powder
form
medium granules
form
solid
solubility
H2O: 2%, clear, faintly to light yellow
solubility
H2O: 2%, clear, colorless to faintly brownish-yellow
solubility
800 g/L
solubility
800 g/L
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)