Fortfahren mit
1.07213
Casein Peptone for Biotechnology and Microbiology
Pancreatically Digested, Granulated, for Biotechnology and Microbiology
Synonym(e):
Pepton aus Casein (Trypton), Trypton aus Casein
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 551,00
2.5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.250,00
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 8.890,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
UNSPSC Code:
41106212
NACRES:
NA.74
EC Index Number:
293-428-4
€ 551,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Pepton aus Casein (Trypton), pancreatically digested, granulated, suitable for microbiology
biological source
bovine milk
Quality Level
assay
12.0-14.0% amino-nitrogen basis (purity)
form
medium granules
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
packaging
pkg of 1 kg, pkg of 2.5 kg, pkg of 25 kg
pH
6.7-7.7 (5% in water)
solubility
800 g/L
bulk density
490 kg/m3
application(s)
microbiology
storage temp.
15-25°C
General description
Pepton aus Casein wird in der industriellen Mikrobiologie als Nährstoffquelle für das Wachstum von Mikroorganismen in großvolumigen Fermentationsverfahren eingesetzt. Pepton aus Casein, auch als Trypton oder pepsinverdautes Pepton bezeichnet, ist ein wasserlösliches Proteinhydrolysat, das bei der pankreatischen Verdauung von Casein gewonnen wird. Es wird als Nährstoffquelle in mikrobiellen Kulturmedien verwendet. Es stellt ein breites Spektrum von Nährstoffen wie Aminosäuren, Vitaminen, Mineralien und Peptiden bereit, die das Wachstum unterschiedlichster Mikroorganismen unterstützen. Es eignet sich vor allem für die Kultivierung von anspruchsvollen und heterotrophen Mikroben, die komplexe Nährstoffquellen erfordern.
Application
Pepton aus Casein ist ein häufiger Bestandteil vieler mikrobieller Nährmedien zum Kultivieren und Identifizieren von Bakterien, Hefen und Schimmelpilzen aus verschiedenen pharmazeutischen, Umwelt-, und Lebensmittel- und Getränkeproben.
Features and Benefits
Unsere granulierten Medien sind:
  • Sicherer: Das Einatmen von toxischen und allergenen Substanzen ist signifikant verringert und führt zu weniger allergischen Reaktionen. Arbeitsgeräte und Umgebung werden weniger kontaminiert.
  • Genau: Keine Komponententrennung und kein Verklumpen, sogar unter feuchten oder warmen Bedingungen, was ein einheitliches Produkt mit höherer Leistungsgenauigkeit gewährleistet
  • Schnell: Rasches und gleichmäßiges Auflösen in Wasser
  • Einfacher: Einfacheres Handhaben und Abwiegen aufgrund der besseren Rieseleigenschaften. Die Medien kleben nicht in der Flasche oder im Behälter fest.
  • Zuverlässig: Homogene Verteilung der Inhaltsstoffe garantiert eine hohe Reproduzierbarkeit auch dann, wenn nur kleine Mengen an Medium verwendet werden.
Analysis Note
Aussehen: Hellbräunlich-gelbes Granulat
Gesamtstickstoff (N) (Kjeldahl): 12,0 - 14,0 %
Aminostickstoff (als N): 3,0 - 5,0 %
pH-Wert (5 %; Wasser): 6,7 - 7,7
Ca (Calcium): ≤ 0,1 %
Sulfatasche (800 °C): ≤ 15,0 %
Trocknungsverlust (105 °C): ≤ 6,0 %
Eignung für Mikrobiologie: entspricht
Other Notes
Ersetzt: 1072139027
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
70169701721.02239
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
assay
12.0-14.0% amino-nitrogen basis (purity)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
microbiology
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
microbiology
form
medium granules
form
powder
form
powder
form
solid
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
15-25°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pepton aus Casein (Trypton)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c