Fortfahren mit
1.02239
Casein Peptone for Biotechnology and Microbiology
Pancreatically Digested, for Biotechnology and Microbiology
Synonym(e):
Peptone from casein pancreatically digested, Fermtech base materials for biotechnology
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 318,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
UNSPSC Code:
41106212
NACRES:
NA.74
EC Index Number:
293-428-4
€ 318,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Peptone from casein pancreatically digested, free from sulfonamide antagonists, suitable for microbiology
biological source
bovine milk
Quality Level
form
solid
solubility
800 g/L
bulk density
490 kg/m3
application(s)
microbiology
storage temp.
15-25°C
Analysis Note
Appearance: Lightly yellow to lightly brownishyellow fine powder. Characteristic, not rotten smell.
pH-value (5 %; water): 5.0 - 6.0
Total nitrogen (N) (Kjeldahl): 13.8 - 15.8 %
Amino nitrogen (as N): 4.7 - 6.7 %
Sulfated ash (800 °C): ≤ 5.0 %
Loss on drying (105 °C): ≤ 6.5 %
Suitability for microbiology: passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c