Fortfahren mit
673277
2-Methyltetrahydrofuran
greener alternative
BioRenewable, anhydrous, ≥99%, Inhibitor-free
2-Methyltetrahydrofuran
Synonym(e):
2-MeTHF, Tetrahydro-2-methylfuran, Tetrahydrosilvan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H10O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
86.13
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-507-4
Beilstein/REAXYS Number:
102448
MDL number:
Assay:
≥99%
Grade:
anhydrous
Bp:
78-80 °C (lit.)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
anhydrous
Quality Level
assay
≥99%
form
liquid
expl. lim.
0.34-6.3 % (lit.)
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
impurities
≤0.002% water, ≤0.005% water (100 mL pkg)
evapn. residue
≤0.0003%
refractive index
n20/D 1.406 (lit.)
bp
78-80 °C (lit.)
mp
-136 °C (lit.)
density
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
greener alternative category
SMILES string
CC1CCCO1
InChI
1S/C5H10O/c1-5-3-2-4-6-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI key
JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
General description
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ im Einklang stehen. Dieses Produkt ist bioerneuerbar und steht im Einklang mit den Grundsätzen „Sicherere Lösungsmittel und Hilfsmittel“ und „Nutzung nachwachsender Rohstoffe“. Weitere Informationen finden Sie hier.
2-Methyltetrahydrofuran (2-MTHF), in 2-Methyl-substituiertes Tetrahydrofuran, ist ein aus Biomasse gewonnenes Lösungsmittel. Es ist potenziell eine umweltfreundlichere Lösungsmittelalternative für die organische Synthese. Es zeigt Resistenz gegenüber einer Reduktion mit Lithium und ist daher ein vielversprechender Kandidat für ein Elektrolyt in Lithiumbatterien.[1] Seine Polarität und seine Lewis-Basen-Stärke liegen zwischen Tetrahydrofuran (THF) und Diethylether. Die Ringöffnungsreaktion von 2-MTHF wurde unter Verwendung von Säurechlorid und Iodid erforscht.
Application
2-Methyltetrahydrofuran eignet sich als Lösungsmittel bei der Synthese von Phosphatidylserin.[2]
Es kann als alternatives Lösungsmittel verwendet werden für:
  • Dimethylsulfoxid (DMSO) oder Methyl-tert-butylether (MTBE) bei Reaktionen zur Bildung von C-C-Bindungen, die durch das Enzym Lyase katalysiert werden.
  • Tetrahydrofuran (THF) bei der Reaktion von Grignard-Reagenzien und Carbonyl-Verbindungen.
  • Methylenchlorid in einigen biphasischen Reaktionen.
Umweltfreundliche Alternativen zu DCM und THF aus nachwachsenden Rohstoffen
Organische Solarzellen
2-Methyltetrahydrofuran (2-MeTHF): Ein aus Biomasse gewonnenes Lösungsmittel mit einem breiten Anwendungsspektrum in der organischen Chemie
Features and Benefits
Umweltfreundlichere Alternative zu THF, DCM, DMSO und MTBE
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
15581090052085488
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
assay
≥99%
assay
≥99.5%
assay
≥99.0%
assay
≥99.5% (GC)
grade
anhydrous
grade
-
grade
ZerO2®
grade
analytical standard
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
expl. lim.
0.34-6.3 % (lit.)
expl. lim.
0.34-6.3 %
expl. lim.
-
expl. lim.
-
impurities
≤0.002% water, ≤0.005% water (100 mL pkg)
impurities
≤1.0% water (coulometr.), ≤100 ppm peroxide (as H2O2)
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Methyltetrahydrofuran
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
14.0 °F - closed cup
flash_point_c
-10.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Warum sollten Sie sich zwischen ökologischen und zuverlässigen Lösungsmitteln entscheiden müssen? Entscheiden Sie sich für beides – mit unseren biobasierten und umweltverträglicheren Lösungen. Lösungsmittel der Marke Cyrene™ sind eine neue dipolare, aprotische Alternative zu gängigen Lösungsmitteln, die unter die REACH-Verordnung fallen, wie N-Methyl-2-Pyrrolidon (NMP) und Dimethylformamid (DMF).
Renxi Jin et al.
Nanoscale, 9(48), 19183-19190 (2017-12-01)
Doping metal nanoclusters with a second type of metal is a powerful method for tuning the physicochemical properties of nanoclusters at the atomic level and it also provides opportunities for a fundamental understanding of alloying rules as well as new
Biorenewable Solvents for High-Performance Organic Solar Cells
Panidi J, et al.
ACS Energy Letters, 8, 3038-3047 (2023)
Dennis Weidener et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(15) (2020-07-28)
Fractionation of lignocellulose into its three main components, lignin, hemicelluloses, and cellulose, is a common approach in modern biorefinery concepts. Whereas the valorization of hemicelluloses and cellulose sugars has been widely discussed in literature, lignin utilization is still challenging. Due
Global Trade Item Number
SKUGTIN
673277-100ML04061832735313
673277-2L04061832735337
673277-12X100ML04061837534805
673277-200L-P204061838152589
673277-1L04061832735320
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    0 answers
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review