Wichtige Dokumente
216666
Tetrakis(triphenylphosphin)palladium(0)
99%
Synonym(e):
Palladium-tetrakis(triphenylphosphin), Pd(PPh3)4
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: palladium
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
Parameter
air sensitive
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Pd].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9.c%10ccc(cc%10)P(c%11ccccc%11)c%12ccccc%12
InChI
1S/4C18H15P.Pd/c4*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;/h4*1-15H;
InChIKey
NFHFRUOZVGFOOS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Tetrakis(triphenylphosphin)palladium(0) (Pd(PPh3)4) ist ein häufig verwendeter Palladium(0)-Komplex in der chemischen Synthese. Er spielt eine wichtige Rolle als Katalysator bei verschiedenen organischen Reaktionen, insbesondere C-C, C-N, C-O und C-Heteroatom-Kreuzkupplungsreaktionen. Pd(PPh3)4 findet eine umfangreiche Anwendung in Reaktionen zur Bildung von Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindungen wie den berühmten Heck-, Suzuki-Miyaura- und Stille-Reaktionen. Bei diesen Reaktionen werden Aryl-, Alkyl- oder Vinylhalogenide mit anderen organischen Verbindungen verbunden, um wertvolle Produkte zu erhalten. Der katalytische Zyklus umfasst die oxidative Addition des organischen Halids zu Palladium(0), die Transmetallierung mit einem geeigneten metallorganischen Reagenz oder Boronsäure sowie die reduktive Eliminierung, um das gewünschte Produkt zu bilden. Pd(PPh3)4 wurde auch bei verschiedenen anderen Transformationen verwendet, darunter Allylsubstitutionen, nukleophile Additionen zu Alkenen und Alkinen sowie Cycloadditionen.
Anwendung
- Negishi-Kupplung (Äq. 1), Suzuki-Kupplung (Äq. 2), Stille-Kupplung (Äq. 3), Sonogashira-Kupplung (Äq. 4) und Buchwald-Hartwig-Kupplung (Äq. 5)
- Die Carbonylierung von Vinyliodiden (Äq. 6)
- Die Reduktionsreaktion von Arylbromiden (Äq. 7)
- Bildung der Kohlenstoff-Zinn-Bindung (Äq. 8)
Als Spritzschutz empfohlene Handschuhe
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?