Merck
401757
Sigma-Aldrich
Tetrahydrofuran
≥99.9%, anhydrous, inhibitor-free
Synonym(e):
THF, Butylenoxid, Oxolan, Tetramethylenoxid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H8O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
72.11
Beilstein:
102391
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191501
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität:
anhydrous
Assay:
≥99.9%
bp:
65-67 °C (lit.)
Dampfdruck:
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Produktbezeichnung
Tetrahydrofuran, anhydrous, ≥99.9%, inhibitor-free
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.5 (vs air)
Dampfdruck
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.9%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
610 °F
Expl.-Gr.
1.8-11.8 %
Verunreinigungen
≤20 ppm peroxide (as H2O2)
<0.002% water
<0.005% water (100 mL pkg)
Abdampfrückstand
<0.0005%
Brechungsindex
n20/D 1.407 (lit.)
pH-Wert
~7
bp
65-67 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−108 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: soluble
Dichte
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
InChIKey
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Tetrahydrofuran (THF) ist ein gesättigter zyklischer Ether und kann möglicherweise als Biobrennstoff genutzt werden. Seine Verbrennung wurde in Studien untersucht. Berichte liefern Hinweise darauf, dass es ein besserer Promotor für die CO2-Hydratbildung ist als 1,3-Dioxolan.
Anwendung
Tetrahydrofuran wurde als Lösungsmittel bei der Bildung von Diacetylenpolymeren verwendet.
Es kann in den folgenden Verfahren eingesetzt werden:
  • Herstellung von Butyrolacton (BTL) durch ein umweltfreundliches Oxidationsverfahren
  • Wässrige THF-Lösung zur Modifikation der Polystyrol-Oberfläche durch einen Schwellungsprozess
  • als Lösungsmittel für die Depolymerisierung von Lignin zur Isolierung der phenolischen Monomere.
Verpackung
Sonstige Hinweise
Pure-Pac®-II-Behälter erfordern ein Micromatic-MacroValve-Verbindungsstück (Z560723) zur Entnahme von Lösungsmitteln.
Rechtliche Hinweise
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-6.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-21.2 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Structuring of polystyrene surface via swelling-freezing drying in a binary solvent solution.
Liang S, et al.
Journal of Porous Materials, 22, 859-865 (2015)
1,3 Dioxolane versus tetrahydrofuran as promoters for CO2-hydrate formation: Thermodynamics properties, and kinetics in presence of sodium dodecyl sulfate.
Torre JP, et al.
Chemical Engineering Science, 126, 688-697 (2015)
Novel Diacetylinic Aryloxysilane Polymers: A New Thermally Cross-Linkable High Temperature Polymer System.
Drake K, et al.
Macromolecules, 46(11), 4370-4377 (2013)
Oxidation of tetrahydrofuran to butyrolactone catalyzed by iron-containing clay.
Ausavasukhi A and Sooknoi T.
Green Chemistry, 17(1), 435-441 (2015)
An efficient and economical process for lignin depolymerization in biomass-derived solvent tetrahydrofuran.
Long J, et al.
Bioresource Technology, 154, 10-17 (2014)
Artikel
Tandem hydroboration Suzuki Coupling both intermolecular and intramolecular gave diverse alkyl substituted products dppf
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.
Stoffe gelten als miteinander mischbar, wenn sie sich zu einer einheitlichen Lösung auflösen. Setzen Sie ein Lesezeichen oder laden Sie unsere Tabelle zur Mischbarkeit für gängige Laborlösungsmittel herunter.