Fortfahren mit
900520
2-Methyltetrahydrofuran
anhydrous, contains 250 ppm BHT as stabilizer, ZerO2®, ≥99.0%
Synonym(e):
2-MeTHF, Tetrahydro-2-methylfuran, Tetrahydrosilvan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
4 x 2 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 27,60
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H10O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
86.13
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.07
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-507-4
Beilstein/REAXYS Number:
102448
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Grade:
ZerO2®
Bp:
78-80 °C (lit.)
€ 27,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ZerO2®
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
liquid
quality
anhydrous
contains
250 ppm BHT as stabilizer
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.406 (lit.)
bp
78-80 °C (lit.)
density
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1CCCO1
InChI
1S/C5H10O/c1-5-3-2-4-6-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI key
JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
Application
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
Legal Information
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
14380107440698.21093
grade
ZerO2®
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
synthesis grade
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
200
assay
≥99.0%
assay
-
assay
≥99% (GC)
assay
≥98% (GC)
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
bp
78-80 °C (lit.)
bp
-
bp
78-80 °C (lit.)
bp
78-80 °C (lit.)
density
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Methyltetrahydrofuran
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
14.0 °F - closed cup
flash_point_c
-10.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)