Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 50 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 135,00 | |
| 250 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 411,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Natrium-maleinat dibasisch, purum p.a., anhydrous, ≥98.0% (NT)
Quality Segment
grade
purum p.a.
assay
≥98.0% (NT)
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Cd: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)\C=C/C([O-])=O
InChI
1S/C4H4O4.2Na/c5-3(6)1-2-4(7)8;;/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);;/q;2*+1/p-2/b2-1-;;
InChI key
MSJMDZAOKORVFC-UAIGNFCESA-L
General description
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (NT) | assay ≥97.0% (NT) | assay ≥98.0% (NT) | assay ≥98% (non-aqueous titration) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| grade purum p.a. | grade - | grade purum | grade - |
| anion traces chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg | anion traces - | anion traces - | anion traces - |
| cation traces Cu: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg | cation traces - | cation traces - | cation traces - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 390879-1G | 04061826705643 |
| 63260-250G | 04061833440797 |
| 63260-50G | 04061833449011 |