Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 24,50 | |
| 500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 79,80 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NaOOCCH2CH2COONa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.05
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
205-778-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3917246
Assay:
≥98.0% (NT)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
grade
purum
assay
≥98.0% (NT)
SMILES string
CC(=O)CCc1ccc(O)cc1, [Na+].[Na+].[O-]C(=O)CCC([O-])=O
InChI
1S/C4H6O4.2Na/c5-3(6)1-2-4(7)8;;/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8);;/q;2*+1/p-2
InChI key
ZDQYSKICYIVCPN-UHFFFAOYSA-L
Application
Sodium succinate dibasic can be used:
- As a liquid phase in the study of basic properties of α-tricalcuim phosphate-based cement.
- To prepare succinato-bridged copper(II) complexes exhibiting magnetic properties.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (NT) | assay ≥97.0% (NT) | assay ≥99.0% (NT) | assay ≥98.0% (NT) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| grade purum | grade - | grade - | grade purum p.a. |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Effects of liquid phase on basic properties of α-tricalcium phosphate-based apatite cement
Oda M, et al.
Dental Materials Journal, 27, 672-677 (2008)
Succinato-bridged copper (II) supramolecular 3D framework: Synthesis, crystal structure and magnetic property
Ghoshal D, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 360, 1771-1775 (2007)
Polymeric networks of copper (II) using succinate and aromatic N-N donor ligands: synthesis, crystal structure, magnetic behaviour and the effect of weak interactions on their crystal packing
Ghoshal D, et al.
Dalton Transactions, 27, 1687-1695 (2004)
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 14160-100G | 04061835052202 |
| 14160-500G | 04061838734082 |