Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH2(COONa)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.03
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-514-0
Beilstein/REAXYS Number:
3917013
MDL number:
Assay:
≥97.0% (NT)
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥97.0% (NT)
form
solid
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C3H4O4.2Na/c4-2(5)1-3(6)7;;/h1H2,(H,4,5)(H,6,7);;/q;2*+1/p-2
InChI key
PRWXGRGLHYDWPS-UHFFFAOYSA-L
Application
Sodium malonate dibasic can be use in the synthesis of sodium carbonate and sodium oxalate via wet oxidation and catalytic wet oxidation. It can also be used to synthesize malonato-bridged manganese(II)complexes like [Mn(mal)(H2O)2]n and [Mn2(mal)2(4,4′-bipy)(H2O)2]n,(bipy =bipyridine, mal =malonate), which have the tendency to show weak anti-ferromagnetic effect.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97.0% (NT) | assay ≥98.0% (NT) | assay ≥98% (non-aqueous titration) | assay ≥98.0% (NT) |
| form solid | form - | form - | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?