Wichtige Dokumente
M1875
Natriummalonat, dibasisch Monohydrat
≥98% (non-aqueous titration)
Synonym(e):
Malonsäure Dinatriumsalz, Propandisäure Dinatriumsalz Monohydrat
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (non-aqueous titration)
SMILES String
O.[Na].OC(=O)CC(O)=O
InChI
1S/C3H4O4.2Na/c4-2(5)1-3(6)7;;/h1H2,(H,4,5)(H,6,7);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
PRWXGRGLHYDWPS-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
- Bis(cyclopentadienyl)molybdenum malonate using molybdenocene dichloride in the presence of water[1].
- Malonato complexes of manganese using manganese dichloride and 1,10-phenanthroline in the presence of methanol[2].
- Metal-organic based polymeric complex using transition metal compound and urotropine[3].
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)