Fortfahren mit
63099
Magnesium-Ionophor IV - Membran A
Selectophore
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
26111700
product line
Selectophore
Quality Segment
form
solid
General description
Finden Sie mehr Informationen auf unserem Sensor-Applikations-Portal.
Other Notes
Ionenselektive Polymermembran zur Bestimmung von Magnesium in Blutserum mit ISE
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
U.E. Spichiger et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 341, 727-727 (1991)