Fortfahren mit
63086
Magnesium-Ionophor III
Selectophore, function tested
Synonym(e):
N,N′′-Octamethylen-bis-(N′-heptyl-N′-methylmalonamid), ETH 4030
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 566,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C30H58N4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
538.81
UNSPSC Code:
26111700
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6016307
€ 566,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
for ion-selective electrodes
Quality Level
product line
Selectophore
quality
function tested
SMILES string
CCCCCCCN(C)C(=O)CC(=O)NCCCCCCCCNC(=O)CC(=O)N(C)CCCCCCC
InChI
1S/C30H58N4O4/c1-5-7-9-15-19-23-33(3)29(37)25-27(35)31-21-17-13-11-12-14-18-22-32-28(36)26-30(38)34(4)24-20-16-10-8-6-2/h5-26H2,1-4H3,(H,31,35)(H,32,36)
InChI key
MXMJPDBVBJZBCA-UHFFFAOYSA-N
General description
Finden Sie mehr Informationen auf unserem Sensor-Applikations-Portal.
Application
Selected application examples
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Ionophore used in solvent polymeric membrane electrodes for the assay of Mg2+ activities in blood serum
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
630880074460397
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
description
for ion-selective electrodes
description
for ion-selective electrodes
description
-
description
for ion-selective electrodes
quality
function tested
quality
function tested
quality
function tested
quality
function tested
product line
Selectophore
product line
Selectophore
product line
Selectophore
product line
Selectophore
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A. Muller et al.
Mikrochimica Acta, III, 283-283 (1988)
M. Mai-Zurawska et al.
Analytica Chimica Acta, 218, 47-47 (1989)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
63086-50MG-F04061832809182