Fortfahren mit
63082
Magnesium-Ionophor I
Selectophore, function tested
Synonym(e):
N,N′-Diheptyl-N,N′-dimethyl-1,4-butandiamid, ETH 1117, Magnesium-Ligand
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 147,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H40N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
340.54
UNSPSC Code:
26111700
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6408855
€ 147,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
for ion-selective electrodes
Quality Level
product line
Selectophore
form
liquid
quality
function tested
SMILES string
CCCCCCCN(C)C(=O)CCC(=O)N(C)CCCCCCC
InChI
1S/C20H40N2O2/c1-5-7-9-11-13-17-21(3)19(23)15-16-20(24)22(4)18-14-12-10-8-6-2/h5-18H2,1-4H3
InChI key
CBEVANLIGJVSHZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Finden Sie mehr Informationen auf unserem Sensor-Applikations-Portal.
Magnesium ionophore I (ETH 1117) has been used to prepare calcium-magnesium selective electrode.
Application
Selected application examples
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Neutral synthetic ionophore for Mg2+-selective microelectrodes.; The selectivities as compared to Na+, K+, Ca2+ are sufficient for intracellular measurement of magnesium ion activities:; F. Lanter, D. Erne, D. Ammann, W. Simon; Magnesium-selective ionophore for solvent polymeric membrane electrodes
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
630866308893206
quality
function tested
quality
function tested
quality
function tested
quality
function tested
product line
Selectophore
product line
Selectophore
product line
Selectophore
product line
Selectophore
form
liquid
form
-
form
liquid
form
solid
description
for ion-selective electrodes
description
for ion-selective electrodes
description
for ion-selective electrodes
description
for ion-selective electrodes
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Paper-Based Electronic Tongue.
Witkowska Nery, Emilia, Jessica A. Guimar?es, and Lauro T. Kubota.
Electroanalysis, 27 (10), 2357-2362 (2015)
Erne, D., et al.
Helvetica Chimica Acta, 63, 2271-2271 (1980)
Xiaolong Xu et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 165, 338-345 (2018-12-24)
l-ascorbic acid 2-phosphate magnesium (APMg) salt is a vitamin C derivative frequently used in cell culture media for research purposes. It is also used as a raw material in the GMP-manufacturing of gene-, cell- and tissue advanced therapy medicinal products
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A2025-250G04061832720418
A2025-500G04061832720425
A2025-100G04061832720401
63082-50MG-F04061838196200