Merck
99409
Magnesium-Ionophor II - Cocktail A
Selectophore
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
26111700
NACRES:
NB.61
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
Selectophore
Quality Segment
form
liquid
composition
Magnesium ionophore II, 10.0 wt. % (63083), 2-Nitrophenyl octyl ether, 87.0 wt. % (73732), Potassium tetrakis(4-chlorophenyl)borate, 3.0 wt. %
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
Selected application examples
Packaging
Clear borosilicate glass, high hydrolytic resistance (Type I)
Other Notes
Assay of Mg2+ activity in intracellular liquids with microelectrodes†
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)