Fortfahren mit
61302
Lactalbumin-Hydrolysat
suitable for microbiology
Synonym(e):
Pepton aus Lactalbumin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 171,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
41106212
EC Number:
293-432-6
NACRES:
NA.85
MDL number:
€ 171,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine milk
Quality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
total nitrogen (N), ≥12%
ign. residue
≤6%
loss
≤6% loss on drying
pH
6.8-8.0 (25 °C, 2% in H2O)
solubility
H2O: 2%, clear (light yellow to yellow and light brown-yellow to brown-yellow and light brown to brown)
application(s)
food and beverages, microbiology
Application
Lactalbumin enthält essentielle Aminosäuren in hohen Konzentrationen. Es wird für Anwendungen, die eine gut lösliche Aminosäure- bzw Peptidquelle erfordern, empfohlen. Es eignet sich für Fermentationen und Labormedien sowie für Gewebekulturen.
Other Notes
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
701717017322090
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
solubility
H2O: 2%, clear (light yellow to yellow and light brown-yellow to brown-yellow and light brown to brown)
solubility
H2O: 2%, clear, faintly to slightly yellow
solubility
H2O: 2%, clear, yellow (and faint yellow and faint brown)
solubility
H2O: 2%, clear, faintly yellow to brown
pH
6.8-8.0 (25 °C, 2% in H2O)
pH
5.5±1.0 (25 °C, 2% in H2O)
pH
6.5-7.5 (2% in H2O)
pH
6.0-7.0 (25 °C)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)