Fortfahren mit
61234
α-Ketoglutarsäure
analytical standard
Synonym(e):
2-Oxo-glutarsäure, 2-Oxopentandisäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 82,30
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 202,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOOCCH2CH2COCOOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.10
EC Number:
206-330-3
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Beilstein/REAXYS Number:
1705689
MDL number:
€ 82,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
assay
99.0-101.0% (T)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H6O5/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
KPGXRSRHYNQIFN-UHFFFAOYSA-N
General description
α-Ketoglutaric acid, an α-ketoacid, is identified as a potential, renal cell carcinoma (RCC) biomarker via urinary metabolomic profiling. It plays an important role in living beings as an angiogenesis suppressor.
Application
α-Ketoglutaric acid may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in the following:
  • Human plasma samples using gas-chromatography coupled to mass spectrometry.
  • Beer samples using high-performance liquid chromatography with UV detection, and further confirmed by high-performance liquid chromatography coupled to electrospray ionization tandem mass spectrometry (HPLC-ESI-MS/MS).
  • Fruits and vegetables using HPLC-MS/MS.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
75890K1128K1750
format
neat
format
-
format
-
format
-
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
-
assay
99.0-101.0% (T)
assay
99.0-101.0% (T)
assay
≥98.5% NaOH basis (titration)
assay
≥98.5% (NaOH, titration)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
application(s)
clinical testing
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under α-Ketoglutarsäure
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)