Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOOCCH2CH2COCOOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.10
UNSPSC Code:
12352115
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-330-3
Beilstein/REAXYS Number:
1705689
MDL number:
Assay:
99.0-101.0% (T)
Form:
crystals
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
99.0-101.0% (T)
form
crystals
mp
114-118 °C
solubility
H2O: 1 g/10 mL, clear to slightly hazy, colorless to almost colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H6O5/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
KPGXRSRHYNQIFN-UHFFFAOYSA-N
General description
α-Ketoglutaric acid is a 2-oxocarboxylic acid (2-OCA) that is formed as a metabolite in the Kreb′s cycle.
Application
α-ketoglutaric acid along with L-arginine can undergo reduction with sodium cyanoborohydride to form the diastereomers, nopaline and isonopaline.
Other Notes
Reagent for the analysis of tryptophan; Substrate for glutamate dehydrogenase
Still not finding the right product?
Explore all of our products under α-Ketoglutarsäure
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?