Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 284,00 |
Über diesen Artikel
microbiology
Quality Segment
agency
IDF 220, according to ISO 29981
sterility
non-sterile
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
agar, 15 g/L , ammonium sulfate, 3 g/L , casein enzymic hydrolysate, 10 g/L , L-cysteine hydrochloride, monohydrate, 0.5 g/L , dipotassium hydrogen phosphate, 4.8 g/L , Galactooligosaccharide, 10 g/L , magnesium sulfate heptahydrate, 0.2 g/L , Potassium dihydrogen phosphate, 3 g/L , sodium propionate, 15 g/L , yeast extract, 1 g/L
packaging
pack of 500 g
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
technique(s)
microbiological culture: suitable
final pH
6.3±0.2 (25 °C)
application(s)
food and beverages
microbiology
suitability
Bifidobacterium Spp.
General description
Application
Preparation Note
Für das selektive Trennen von Bifidobakterien den Inhalt von 2 x 25-ml-Fläschchen Lithium-Mupirocin-Supplement (Katalognr. 69732) hinzufügen. Vorsichtig mischen, um ein Entstehen von Luftblasen zu verhindern, und wie gewünscht abfüllen.
Hinweis: Dieses Medium ist hitzeempfindlich. Übermäßige Hitzebehandlung kann daher die Eigenschaften des Mediums bezeichnend beeinflussen. Für mehr Selektivität kann auch Eisessigsäure (Bifido Selective Supplement B, Kat.-Nr. 90577) hinzugefügt werden. Nach der Zugabe von Bifido Selective Supplement B verändert sich der pH-Wert des Mediums in den sauren Bereich, was die Leistung des Mediums nicht beeinträchtigt.
Other Notes
Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben – von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename NutriSelect® Plus | manufacturer/tradename NutriSelect® Plus | manufacturer/tradename NutriSelect® Plus | manufacturer/tradename NutriSelect® Plus |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable |
| suitability Bifidobacterium Spp. | suitability bacteria, nonselective for Bacillus spp., nonselective for Escherichia coli, nonselective for Lactobacillus spp., nonselective for Lactococcus spp., nonselective for Listeria spp., nonselective for Staphylococcus spp., nonselective for Streptococcus spp., nonselective for bacteria (General Media), nonselective for coliforms | suitability selective and differential for Listeria spp. | suitability selective and differential for Clostridium spp. |
| application(s) food and beverages | application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) environmental |
| agency IDF 220, according to ISO 29981 | agency GB 4789, ISO 17410, according to ISO 4833-1: | agency according to ISO 11290-1:2017, according to ISO 11290-2:2017 | agency - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7783-20-2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 71916-10G | 04061833474440 |
| 43314-500G | 04061832109800 |