Fortfahren mit
21493
Hamilton® Spritze, Serie 800, abnehmbare Nadel
802RN, volume 25 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
stainless steel needle (point style 2)
needle size
22s ga (bevel tip)
feature
removable needle RN
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 84855
needle L
51 mm (2 in.)
volume
25 μL
compatibility
for use with Hamilton 802RN (removable needle)
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
207972149621498
material
stainless steel needle (point style 2)
material
stainless steel needle (point style 2)
material
stainless steel needle (point style 2)
material
stainless steel needle (point style 2)
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
needle size
22s ga (bevel tip)
needle size
26s ga (bevel tip)
needle size
22s ga (bevel tip)
needle size
22s ga (bevel tip)
manufacturer/tradename
Hamilton 84855
manufacturer/tradename
Hamilton 84853
manufacturer/tradename
Hamilton 84857
manufacturer/tradename
Hamilton 84859
feature
removable needle RN
feature
removable needle RN
feature
removable needle RN
feature
removable needle RN
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
2149304061838347190