Fortfahren mit
20797
Hamilton® Spritze, Serie 800, abnehmbare Nadel
801RN, volume 10 μL, needle size 26s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
stainless steel needle (point style 2)
needle size
26s ga (bevel tip)
feature
removable needle RN
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 84853
needle L
51 mm (2 in.)
volume
10 μL
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
214932149621498
material
stainless steel needle (point style 2)
material
stainless steel needle (point style 2)
material
stainless steel needle (point style 2)
material
stainless steel needle (point style 2)
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
feature
removable needle RN
feature
removable needle RN
feature
removable needle RN
feature
removable needle RN
manufacturer/tradename
Hamilton 84853
manufacturer/tradename
Hamilton 84855
manufacturer/tradename
Hamilton 84857
manufacturer/tradename
Hamilton 84859
volume
10 μL
volume
25 μL
volume
50 μL
volume
100 μL
needle size
26s ga (bevel tip)
needle size
22s ga (bevel tip)
needle size
22s ga (bevel tip)
needle size
22s ga (bevel tip)
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
2079704061838080226