Fortfahren mit
07966
O-(2-Aminoethyl)-O′-methyl-polyethylenglykol
20,000
Synonym(e):
Aminopolyethylen-glycolmonomethylether, Methoxypolyethylenglycolamin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 133,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2NCH2CH2(OCH2CH2)nOCH3
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 133,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
powder
InChI
1S/C3H9NO/c1-5-3-2-4/h2-4H2,1H3
InChI key
ASUDFOJKTJLAIK-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
066790796506676
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F
flash_point_c
> 110 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Biofouling control essential for device performance and safety; minimize accumulation of biomolecules and bioorganisms.
Vimala N Bharadwaj et al.
Nanomedicine : nanotechnology, biology, and medicine, 14(7), 2155-2166 (2018-06-23)
Clinically, traumatic brain injury (TBI) results in complex heterogeneous pathology that cannot be recapitulated in single pre-clinical animal model. Therefore, we focused on evaluating utility of nanoparticle (NP)-based therapeutics following three diffuse-TBI models: mildclosed-head injury (mCHI), repetitive-mCHI and midline-fluid percussion
Global Trade Item Number
SKUGTIN
94300-50G04061833291566
U2500-250G04061835328604
U2500-100G04061835328598
76607-100MG04061832923468
94300-1KG04061825594101
94300-250G04061831832433
U2500-500G04061837409400
07966-250MG04061833278666