Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 254,00 € 190,50 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2NCH2CH2(OCH2CH2)nOCH3
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 190,50
Listenpreis€ 254,00Sparen Sie 25%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form - | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under O-(2-Aminoethyl)-O′-methyl-polyethylenglykol
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Biofouling control essential for device performance and safety; minimize accumulation of biomolecules and bioorganisms.
R Colombo
Hoppe-Seyler's Zeitschrift fur physiologische Chemie, 362(10), 1393-1403 (1981-10-01)
The liquid-phase synthesis of three tetradecapeptideamides corresponding to the amino acid sequences of the wasp venoms mastoparan, mastoparan X, and Polistes mastoparan is described. The 4-(aminomethyl)-3-nitrobenzoyl-amino-poly(ethylene glycol) monomethyl ether was employed as the soluble support, and the completed peptideamides were
R Colombo et al.
Hoppe-Seyler's Zeitschrift fur physiologische Chemie, 362(10), 1385-1391 (1981-10-01)
The liquid-phase synthesis of two pentapeptides corresponding to the amino acid sequence of Leu- and Met-enkephalin is described. Modified monofunctional poly(ethylene glycol) containing a p-alkoxybenzyl alcohol functional group was employed as the soluble polymeric support. Cleavage of the peptides from
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| B18200-25G | 04061833426494 |
| B18200-100G | 04061838352446 |
| 07965-1G | 04061826661369 |